Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffer I, (2 x 75 ml)
Artikelnummer. 10390885 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 75 mL
Artikelnummer. Mængde
10390885 2 x 75 mL
1 options
Artikelnummer. 10390885 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4379876
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 2 x 75 ml GeneAmp™ 10X PCR-buffer I (500 mM KCI, 100 mM Tris-HCl, pH 8,3; 15 mM MgCl2 og 0,01 % (vægt/volumen) gelatine). Autoklaveret.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I er optimeret til brug med AmpliTaq DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I er optimeret til brug med AmpliTaq DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation. GeneAmp 10X PCR-buffer I indeholder 15 mM MgCl2 . Når det fortyndes 1:10, giver det den optimale pH og ionstyrke til PCR-amplifikation med AmpliTaq DNA polymerase.
GeneAmp 10X PCR Buffer I fås i flere praktiske størrelser og når den bruges sammen med AmpliTaq DNA-polymerase giver maksimal PCR-ydelse.
Note
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring • GeneAmp 10X PCR-buffer I (med 15 mM MgCl 2 ), 2 x 75 mL
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Produkttype PCR-buffer
Mængde 2 x 75 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Reaktionsformat Sæt
Volumen 150 mL