Få mere at vide
Applied Biosystems™ FAM™ Farvekalibreringsplade, hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se instrumentbrugervejledningen for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | FAM |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttype | Farvekalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
Til in vitro diagnostisk brug.