Få mere at vide
Extract All DNA-ekstrakt alle reagenssæt
Artikelnummer. p-4933434 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
5 mL
20 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11571296
Brand: Extract All 4403319
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Giver PCR-klar DNA fra en bred vifte af prøvetyper, lige fra blod til bukkale podninger til plantevæv, på 5 minutter
Du skal blot blande din prøve med den medfølgende DNA-lyseopløsning. Inkuber i 3 minutter, og tilsæt den DNA-stabiliserende opløsning, som også følger med.
Efter ekstraktion kan robust PCR-amplifikation fuldføres vha TaqMan™ GTXpress™ Master Mix eller TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix (kun præ-amplificeret prøve), afhængigt af din applikation. PCR kan udføres ved at bruge enten hurtig- eller standardtilstands termiske cyklusforhold. DNA Extract All Reagents Kit er inkluderet i TaqMan Sample-to-SNP Kit, så workflow detaljer kan findes i TaqMan™ Sample-to-SNP brugervejledning.
Termiske cyklusforhold skal følges i henhold til den anvendte mastermix. TaqMan™ GTXpress™ Master Mix er påkrævet til PCR-amplifikation af prøven, der er fremstillet ved hjælp af DNA Extract All Reagents Kit. Hvis prøven har gennemgået præamplifikation, OpenArray™ Genotyping Master Mix kan også bruges.
Anbefalet opbevaring
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Produktlinje Uddrag alle
Mængde 5 mL
Reagenstype Cellelysebuffer
Test tid 5 min
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DNA Extract All Reagents Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide