Få mere at vide
Extract All DNA-ekstrakt alle reagenssæt
Artikelnummer. 11561296
Skift visning
Mængde:
5 ml
20 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11561296 20 ml Hver
11571296 5 ml Hver
11551296 200 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11561296 Leverandør Extract All Leverandørnr. 4402616
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver PCR-klar DNA fra en bred vifte af prøvetyper, lige fra blod til bukkale podninger til plantevæv, på 5 minutter
Hurtig prøveforberedelse til qPCR-genotypning
Hurtig DNA-ekstraktionspakke til qPCR SNP-genotypning
DNA Extract All™ Reagents Kit er et hurtigt DNA-ekstraktionssæt designet til fremstilling af PCR-klare rå lysater til qPCR-baseret SNP-genotypning. Sættet muliggør hurtig og enkel prøveforberedelse fra en bred vifte af biologiske prøvetyper—, herunder mundprøver, blod, væv, dyrkede celler og plantemateriale—på så lidt som 5 minutter, uden søjle- eller magnetisk perlebaseret –DNA-rensning.
Denne strømlinede, kolonnefri og perlefri arbejdsgang producerer rå lysater, der egner sig til downstream singleplex- og multiplex SNP-genotypning, hvilket eliminerer traditionelle vaske- og eluationstrin forbundet med genomisk DNA-rensning.
Sammenlignet med søjlebaserede og magnetiske perlebaserede –rensemetoder reducerer DNA Extract All arbejdsgangskompleksiteten med op til 85 % færre trin, hvilket minimerer hands-on-tiden og forenkler arbejdsgange med høj gennemstrømning af genotyper.
Simpel, tretrins prøveforberedelsesarbejdsgang
  1. Bland prøven med den medfølgende DNA-lysisopløsning
  2. Inkuber i 3 minutter
  3. Tilsæt DNA-stabiliserende opløsning
Den resulterende rå lysat er klar til qPCR og understøtter både hurtige og standard termiske cyklusforhold, afhængigt af den valgte masterblanding.
For en typisk batch på 48 prøver kræver DNA Extract All cirka halvdelen af behandlingstiden sammenlignet med konventionelle DNA-rensningsarbejdsgange, hvilket muliggør hurtigere behandling fra prøve til SNP-genotypningsresultater.
Valideret ydeevne for multiplex SNP-genotypning
DNA-ekstrakt Alle –genererede rå lysater er blevet evalueret til multiplex qPCR SNP-genotypning ved brug af TaqPath™ ProAmp™ Master Mix.
I intern test med udvalgte sæt af 2-SNP multiplex assay-konfigurationer og 3-SNP multiplex-konfigurationer* viste rå lysater fremstillet fra buccal swabs og blod 100% overensstemmelse med genotypekald opnået fra renset genomisk DNA. **
Når den bruges sammen med TaqPath™ ProAmp™ Master Mix, hjælper DNA-ekstrakt alle-stabiliseringsopløsningen med at konditionere rå lysater og reducere virkningen af PCR-hæmmere, som ofte findes i biologiske prøver. Denne kombinerede arbejdsgang understøtter robust amplifikation og præcise SNP-genotypekald uden traditionel DNA-rensning.
Disse data viser, at DNA Extract All™ Reagents Kit muliggør pålidelig multiplex SNP-genotyping, samtidig med at prøveforberedelsestiden og kompleksiteten markant reduceres.
Designet til SNP-genotyping-workflows (ikke CNV-analyse)
DNA-ekstrakt Alle rå lysater er beregnet til SNP-genotyping.
Til analyse af kopinummervariation (CNV) kræves renset genomisk DNA. Rå lysatinput anbefales ikke til CNV-applikationer for at sikre nøjagtig bestemmelse af kopinummeret.
En del af en komplet Sample-to-Genotype arbejdsgang
DNA Extract All™ Reagents Kit integreres i en komplet Sample-to-Genotype workflow, inklusive:
  • TaqMan™ Foruddesignede SNP genotyping assays eller TaqMan™ DME genotyping assays
  • TaqPath™ ProAmp™ Master Mix til singleplex og multiplex SNP-genotypning
  • QuantStudio™ Real-time PCR-instrumenter
  • Diomni™ Design- og analysesoftware til dataanalyse af multiplexgenotyping
Denne end-to-end arbejdsgang understøtter højkapacitets SNP-genotypning med reduceret prøveforberedelsestid og konsekvent genotypenøjagtighed.
Bemærk
  • Termiske cyklusforhold bør følge anbefalingerne for den valgte masterblanding.
  • *3-SNP assay multiplexing kræver en brugerdefineret version af TaqPath™ ProAmp™ Master Mix uden ROX.
  • * *Præstationspåstande er baseret på intern testning med udvalgte sæt af multiplex TaqMan™ Predesigned SNP Genotyping Assays eller TaqMan™ DME Genotyping Assays, hvor DNA-ekstrakt Alle rå prøvelysater sammenlignes med renset DNA.
Anbefalet opbevaring
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Produktlinje Uddrag alle
Mængde 20 ml
Reagenstype Cellelysebuffer
Test tid 5 min
Form Væske