Få mere at vide
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Install Kit
Artikelnummer. 15899682
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899682
Brand: Applied Biosystems™ 4432250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Reagenser til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , og ROX™ farvestoffer, region-of-interest (ROI) og normaliseringskalibrering og at køre et RNase P-verifikationskort
Dette sæt bruges til at vedligeholde din ViiA 7 System med TaqMan™ Array-kortblok.
Det inkluderer reagenser til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , og ROX™ farvestoffer, region-of-interest (ROI) og normaliseringskalibrering, og at køre et RNase P-verifikationskort. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7 System vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR eksperimenter.
  • Farvestofformuleringer til ViiA 7 System vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i real-time PCR eksperimenter
  • Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se venligst instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Opbevar kit ved -15° til -25°°C;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar reagens ved -15 °C± 25 °C
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 System
Produkttype Array Card Calibration Install Kit
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Spektral kalibrering