Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Hurtig PCR Master Mix
Artikelnummer. p-4919371 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
25 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10630606 25 reaktioner 25 reaktioner
10209584 250 reaktioner 250 reaktioner
10671176 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10630606 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4390937
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold Fast PCR Master Mix er en premix, hot-start kemi til slutpunkt PCR-analyse.
De Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix er en premix, hot-start kemi til slutpunkt PCR-analyse. Dets optimerede kemiske design gør det muligt at forkorte PCR-driftstiden fra traditionelle 2 timer til proksimale 40 minutter. Det genererer højkvalitets PCR-produkter, der giver højkvalitets sekventeringsresultater, som kunderne forventer af Applied Biosystems™ . Dette kit er optimeret til brug i sekventeringsapplikationer og giver specifikke, højtydende amplikoner, der let og robust kan sekventeres. Denne færdigblandede mastermix arbejder med dine eksisterende primere for at give følsomme, specifikke og reproducerbare resultater.
  • Hurtige resultater —Fremskynder tiden fra prøve til resultater. Amplificerer 600 bp længde gen på cirka 45 minutter
  • Bedre sekventeringskvalitet —Specifikke højtydende amplikoner, der er velegnede til sekventeringsapplikationer, der giver lav peak-under-peak, længere kontinuerlig læselængde og højere QV-30-tal
  • Nem at bruge —2X-mastermixet giver mulighed for hurtig eksperimentopsætning
  • Ingen primer-annealingsrestriktioner
Fremskynd tid til opdagelse
AmpliTaq Gold™ Hurtig PCR Master Mix, UP bringer PCR-reaktionstider ned til så lidt som 45 minutter og leverer robuste sekventeringsdata på niveau med standard PCR-reagenser som den klassiske AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix. Denne nye mastermix er designet til brug med dine eksisterende primere og resulterer i specifikke højtydende amplikoner til nem sekventeringsdata af høj kvalitet. Cyklussekvensering kan nu også udføres på så lidt som 50 minutter.
Hurtig opsætning, høj følsomhed
Dette færdigblandede hotstart-kit giver dig mulighed for hurtigt at opsætte dit eksperiment uden at ofre ydeevnen. Dette sæt giver reproducerbare, følsomme resultater, så du kan detektere en enkelt kopi af et gen i 10 ng DNA.
Robuste hurtige sekventeringsresultater
Få de sekventeringsresultater, du forventer af Applied Biosystems™ . De AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP er optimeret til dine sekventeringsreaktioner. Dette sæt giver specifikke højtydende amplikoner, der giver dig rene sekventeringslæsninger, herunder lav peak-under-peak, længere læselængder og overlegen Q30.
Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring • AmpliTaq Gold Hurtig PCR Master Mix, 1 x 250μ L-rør
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype Hurtig PCR Master Mix
Mængde 25 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 25 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 1,5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA