Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer I
Artikelnummer. p-4926871 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1.000 enheder
12 x 250 enheder
25 x 1.000 enheder
250 enheder
5 x 1.000 enheder
6 x 250 Units
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
25000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Hver
Artikelnummer. 10026054
Brand: Applied Biosystems™ N8080240
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase med buffer I er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering. Det modificerede enzym leveres i en inaktiv tilstand, og ved termisk aktivering frigives modificeringsmidlet permanent, hvilket regenererer aktivt enzym. Den resulterende hot-start PCR-amplifikation giver øget sensitivitet, specificitet og udbytte i forhold til konventionelle PCR-teknikker.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase kan aktiveres delvist eller fuldstændigt i et præ-PCR-varmetrin eller kan tillades at aktiveres langsomt på en tidsfrigivet måde under denatureringstrinene af termisk cykling. Med eller uden et begrænset varmeaktiveringstrin foran, frigives aktivt enzym langsomt under termisk cykling for at matche skabelonkoncentrationen og øge specificiteten. Udbyttet af specifikt produkt stiger, da reaktanter ikke spildes i dannelsen af utilsigtede produkter.
Funktioner
  • Automatiseret kemisk hot-start enzym for øget specificitet, følsomhed og udbytte
  • Tidsfrigivet termisk aktivering forbedrer følsomheden i forstærkninger med lavt antal kopier
  • Vellykket multipleks PCR sparer tid og reagenser
  • Inkluderer GeneAmp 10X PCR-buffer I med 15 mM MgCl2
  • Hot-start teknologi reducerer risikoen for biologisk forurening
Bemærk
  • For bedre ydeevne AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet.
  • Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym falske positive resultater, amplificerer målsekvenser på lavt niveau og fremmer amplifikationen af en række skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq Gold DNA-polymerase (5 U/μ L), 1 x 50μ L
• 10X PCR-buffer I (med MgCl2 ), 1 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase med buffer I
Mængde 250 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA