Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer I
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
AmpliTaq Gold DNA-polymerase med buffer I er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering. Det modificerede enzym leveres i en inaktiv tilstand, og ved termisk aktivering frigives modificeringsmidlet permanent, hvilket regenererer aktivt enzym. Den resulterende hot-start PCR-amplifikation giver øget sensitivitet, specificitet og udbytte i forhold til konventionelle PCR-teknikker.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase kan aktiveres delvist eller fuldstændigt i et præ-PCR-varmetrin eller kan tillades at aktiveres langsomt på en tidsfrigivet måde under denatureringstrinene af termisk cykling. Med eller uden et begrænset varmeaktiveringstrin foran, frigives aktivt enzym langsomt under termisk cykling for at matche skabelonkoncentrationen og øge specificiteten. Udbyttet af specifikt produkt stiger, da reaktanter ikke spildes i dannelsen af utilsigtede produkter.
Funktioner
- Automatiseret kemisk hot-start enzym for øget specificitet, følsomhed og udbytte
- Tidsfrigivet termisk aktivering forbedrer følsomheden i forstærkninger med lavt antal kopier
- Vellykket multipleks PCR sparer tid og reagenser
- Inkluderer GeneAmp 10X PCR-buffer I med 15 mM MgCl2
- Hot-start teknologi reducerer risikoen for biologisk forurening
Bemærk
- For bedre ydeevne AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet.
- Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym falske positive resultater, amplificerer målsekvenser på lavt niveau og fremmer amplifikationen af en række skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • AmpliTaq Gold DNA-polymerase (5 U/μ L), 12 x 50μ L • 10X PCR-buffer I (med MgCl2 ), 12 x 1,5 mL Opbevares ved -15 °C til -30 °C. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produkttype | DNA-polymerase med buffer I |
| Mængde | 12 x 250 enheder |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |