Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix
Artikelnummer. p-4919369 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
50 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460085 1 mL Hver
10289234 5 mL Hver
10219584 10 x 5 mL Pakke med 10
10259814 50 mL Hver
15594324 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10460085 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398876
Indeholder
AmpliTaq Gold 360 Master Mix is supplied at 2X concentration and the 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of the 360 GC Enhancer is supplied with each 5mL of master Mix.. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix indeholder alt, hvad der kræves for vellykket PCR-amplifikation i én praktisk pakke, –alle komponenter er forblandet og formålt.
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix indeholder alt, hvad der kræves for vellykket PCR-amplifikation i én praktisk pakke med alle komponenter forblandet og formålt. Denne mastermix er designet til bekvemmelighed og skalerer til forskellige reaktionsvolumener for større anvendelses- og formatfleksibilitet. Hovedingrediensen i masterblandingen er AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, men den indeholder også verdensklasse 360 GC Enhancer, som kan tilføjes til skabeloner med højt GC-indhold. Med den brede skabelondækning er optimering af PCR-reaktionsbetingelser stort set elimineret ved brug af AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
Funktioner
  • Optimeret til en bred vifte af mål
  • Høj sensitivitet, specificitet og udbytte
  • Robust amplifikation af GC-rige sekvenser med markedsledende 360 GC Enhancer
  • Hjælper med at opnå sekventeringsdata af høj kvalitet
  • Brugervenlig, færdigblandet mastermix
Optimeret til nemme og udfordrende mål
Udfordrende mål inkluderer AT-rige, GC-rige, primer-dimer-dannende amplikoner, homopolymer-gentagelser og amplikoner, der udgør sekventeringsudfordringer. Amplikoner, der tidligere krævede specialiserede enzymer og reaktionsbetingelser, kan nu amplificeres reproducerbart med et enkelt reagens under standardiserede betingelser. Konkurrencedygtig benchmarking på tværs af mere end 40 amplikoner skelner AmpliTaq Gold 360 som et højtydende enzym, der sikrer den højeste sandsynlighed for succes for amplifikation af både hverdagslige og udfordrende mål.
Optimeret til automatiseret, hot-start PCR
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase er nøgleingrediensen i en automatiseret, bekvem og effektiv hot-start PCR. Når AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix tilsættes til reaktionsblandingen ved stuetemperatur, det inaktive enzym er ikke i stand til primerforlængelse. Eventuelle lavstringente fejlpriming-hændelser, der måtte være opstået, vil ikke blive enzymatisk forlænget og efterfølgende amplificeret. Et indledende termisk inkubationstrin er påkrævet for aktivering og sikrer, at aktivt enzym kun genereres ved temperaturer, hvor DNA'et er fuldstændigt denatureret. Mængden af AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase stiger langsomt i reaktionen med hvert cyklusnummer, og specifikt produktudbytte stiger uden opbygning af uspecifikke produkter, herunder primerdimere. Den ekstreme specificitet tillader lettere multipleksing og allelisk skelnen.
Forstærk lavkopi-amplikoner og lange mål
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase amplificerer effektivt mål, der er til stede ved lavt kopiantal (se figur), selv i nærvær af høje koncentrationer af kompleks DNA, hvilket gør den særligt velegnet til lavkopi-patogendetektion og amplifikation af mål fra nedbrudte DNA-prøver. AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase amplificerer effektivt og reproducerbart lange (op til 5 kb) sekvenser.
Bemærk
  • AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix leveres med 2X den anbefalede brugskoncentration for nem fortynding ved tilføjelse af skabelon og primere.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X AmpliTaq Gold 360 Master Mix, 1 x 1 ml
• 360 GC Enhancer, 1 x 1,5 mL Opbevares
ved -20 C °indtil første brug, og opbevares derefter ved 4 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype PCR Master Mix
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Rumtemperatur eller våd is
Til brug med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 40 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Volumen 1 mL