Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymerase
GREENER_CHOICE
Product Code. 10695795 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 enheder
1000 enheder
1500 enheder
25 x 1000 enheder
250 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Unit Size:
25000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10695795 250 enheder Hver
10229234 100 enheder Hver
10147004 1000 enheder Hver
10525405 25 x 1000 enheder 25000 enheder
10269814 1500 enheder Hver
10137204 3000 enheder 3000 enheder
10753647 5000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10695795 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4398823
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq Gold 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq Gold 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med forbedret AmpliTaq Gold 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med AmpliTaq Gold 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster. Denne polymerase amplificerer effektivt mål, der er til stede ved lavt kopiantal, selv i tilstedeværelsen af høje koncentrationer af kompleks DNA, hvilket gør den særligt velegnet til lavkopi-patogendetektion og amplifikation af mål fra nedbrudte DNA-prøver. AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase leverer 360° dækning for en hel række af mål.
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym, ud over dets hot-start-egenskaber, falske positive resultater, amplificerer lavniveau-målsekvenser og fremmer amplifikationen af en række skabeloner, herunder dem fra bakterielle og humane genomer.
Funktioner
  • Optimeret til det bredeste udvalg af mål
  • Høj sensitivitet, specificitet og udbytte
  • Robust amplifikation af GC-rige sekvenser med 360 GC Enhancer
  • Højkvalitets sekventeringsdata
  • Effektivt og reproducerbart amplificerer sekvenser op til 5 Kb
Optimeret til nemme og udfordrende mål
Udfordrende mål inkluderer AT-rige, GC-rige, primer-dimer-dannende amplikoner, homopolymer-gentagelser og amplikoner, der udgør sekventeringsudfordringer. Amplikoner, der tidligere krævede specialiserede enzymer og reaktionsbetingelser, kan nu amplificeres reproducerbart med et enkelt reagens under standardiserede betingelser (se figur).
Optimeret til hot-start PCR
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase giver samme hot-start specificitet som AmpliTaq Gold DNA polymerase. Et højtemperatur-inkubationstrin er påkrævet for at aktivere AmpliTaq Gold DNA-polymerase, som sikrer, at det aktive enzym kun dannes ved temperaturer, hvor DNA'et er fuldstændigt denatureret, og når primerne ikke er annealet.
Når polymerasen tilsættes til reaktionsblandingen ved stuetemperatur, sker der ikke primerforlængelse, fordi enzymet er inaktiveret. Eventuelle lavstringente fejlpriming-hændelser, der måtte være opstået, vil ikke blive enzymatisk forlænget og vil ikke blive amplificeret. Derfor kan PCR-opsætning udføres ved stuetemperatur uden bekymring for forlængelse på fejlprimede steder. Mængden af AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase stiger langsomt i reaktionen med hvert cyklusnummer, og specifikt produktudbytte stiger uden opbygning af uspecifikke produkter, herunder primerdimere.
Bemærk
  • Se figuren nedenfor for en demonstration af robust PCR-amplifikation af langt humant og plasmid-DNA.
  • Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Order Info
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq Gold 360 DNA polymerase (5 U/μ L), 1 x 50μ L
• 10X AmpliTaq Gold 360 buffer, 1 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1 x 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 250 enheder
Forsendelsestilstand Rumtemperatur eller våd is
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA