Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymerase
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Indeholder
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq Gold 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq Gold 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med AmpliTaq Gold 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster. Denne polymerase amplificerer effektivt mål, der er til stede ved lavt kopiantal, selv i tilstedeværelsen af høje koncentrationer af kompleks DNA, hvilket gør den særligt velegnet til lavkopi-patogendetektion og amplifikation af mål fra nedbrudte DNA-prøver. AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase leverer 360° dækning for en hel række af mål.
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym, ud over dets hot-start-egenskaber, falske positive resultater, amplificerer lavniveau-målsekvenser og fremmer amplifikationen af en række skabeloner, herunder dem fra bakterielle og humane genomer.
Funktioner
- Optimeret til det bredeste udvalg af mål
- Høj sensitivitet, specificitet og udbytte
- Robust amplifikation af GC-rige sekvenser med 360 GC Enhancer
- Højkvalitets sekventeringsdata
- Effektivt og reproducerbart amplificerer sekvenser op til 5 Kb
Optimeret til nemme og udfordrende mål
Udfordrende mål inkluderer AT-rige, GC-rige, primer-dimer-dannende amplikoner, homopolymer-gentagelser og amplikoner, der udgør sekventeringsudfordringer. Amplikoner, der tidligere krævede specialiserede enzymer og reaktionsbetingelser, kan nu amplificeres reproducerbart med et enkelt reagens under standardiserede betingelser (se figur).
Optimeret til hot-start PCR
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase giver samme hot-start specificitet som AmpliTaq Gold DNA polymerase. Et højtemperatur-inkubationstrin er påkrævet for at aktivere AmpliTaq Gold DNA-polymerase, som sikrer, at det aktive enzym kun dannes ved temperaturer, hvor DNA'et er fuldstændigt denatureret, og når primerne ikke er annealet.
Når polymerasen tilsættes til reaktionsblandingen ved stuetemperatur, sker der ikke primerforlængelse, fordi enzymet er inaktiveret. Eventuelle lavstringente fejlpriming-hændelser, der måtte være opstået, vil ikke blive enzymatisk forlænget og vil ikke blive amplificeret. Derfor kan PCR-opsætning udføres ved stuetemperatur uden bekymring for forlængelse på fejlprimede steder. Mængden af AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase stiger langsomt i reaktionen med hvert cyklusnummer, og specifikt produktudbytte stiger uden opbygning af uspecifikke produkter, herunder primerdimere.
Bemærk
- Se figuren nedenfor for en demonstration af robust PCR-amplifikation af langt humant og plasmid-DNA.
- Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • AmpliTaq Gold 360 DNA polymerase (5 U/μ L), 12 x 50μ L • 10X AmpliTaq Gold 360 buffer, 12 x 1,5 ml • 25 mM MgCl2 , 12 x 1,5 ml • 360 GC Enhancer, 12 x 1,5 mL Opbevares ved -15 °C til -25 °C. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 3000 enheder |
| Vis mere |