Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 buffersæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10504055 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10504055 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10504055 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398853
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit inkluderer 1,5 ml (hver) af 10X AmpliTaq Gold 360 buffer, 25 mM MgCl2 og 360 GC Enhancer. Alle opløsninger fremstilles i deioniseret, filtersteriliseret vand.
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit bruges i forbindelse med AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase og er beregnet til de tilfælde, hvor mængden af reagenser, der leveres med enzymet, ikke er tilstrækkelig.
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit bruges i forbindelse med AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase og er beregnet til brug i tilfælde, hvor mængden af reagenser, der leveres med enzymet, ikke er tilstrækkelig.
Dette sæt indeholder 1,5 ml (hver) af:
  • 10X AmpliTaq Gold 360 buffer
  • 25 mM MgCl2
  • 360 GC Enhancer
Typisk er 1,5 ml tilstrækkeligt til brug med 250 U enzym.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring •10X AmpliTaq Gold 360 buffer, 1 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1 x 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1 x 1,5 mL
Opbevares ved -15° til -25 °C.
Format Kit
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase
Produkttype PCR-buffer
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Rumtemperatur eller våd is
Til brug med (applikation) Kloning
Troskab (vs. Taq) 1X
Volumen 1.5 mL