Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase med buffer I eller buffer II
Artikelnummer. 10516375 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Buffer I
Buffer II
Mængde:
1.000 enheder
1000 enheder
25.000 enheder
250 enheder
3.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10516375
Brand: Applied Biosystems™ N8080185
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA-polymerase er en 94 kDa termostabil, rekombinant DNA-polymerase opnået ved ekspression af en modificeret form af Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasegen i E. coli .
AmpliTaq DNA-polymerase er en 94 kDa, termostabil, rekombinant DNA-polymerase opnået ved ekspression af en modificeret form af Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasegen i E. coli . Det er det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen, og dets rekombinante natur og oprensningsmetode giver uovertruffen renhed og reproducerbarhed, hætteglas-til-hætteglas og parti-til-lot.
AmpliTaq DNA Polymerase er tilgængelig med GeneAmp10X PCR Buffer I eller med GeneAmp 10X PCR-buffer II og MgCl2 - opløsning.
Pålidelig og robust PCR
Den termiske aktivitetsprofil af AmpliTaq DNA-polymerase er god til PCR-applikationer, fordi dens optimale aktivitet er i det samme område, hvor stringent annealing af primere forekommer (55 75 –°C). Enzymets halveringstid er∼ 40 minutter ved 95 C, hvilket °giver termostabilitet, der opfylder kravene til de mest vanskelige PCR-applikationer.
Funktioner
  • Det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen
  • Fremragende termisk aktivitetsprofil gør den god til PCR-applikationer
  • QC-testet for at garantere reproducerbare resultater
Bemærk
  • For overlegen PCR-ydelse anbefaler vi DreamTaq DNA polymerase.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq DNA-polymerase (5 U/μ L), 25 x 200μ L
• GeneAmp 10X PCR-buffer, 100 x 1,5 mL
Opbevares ved -20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 25.000 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 20.000 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Inkluderer Buffer I