Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase med buffer I eller buffer II
Artikelnummer. 10458064 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Buffer I
Buffer II
Mængde:
1.000 enheder
1000 enheder
25.000 enheder
250 enheder
3.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
10458064 Buffer I 3.000 enheder Hver
10744427 Buffer II 250 enheder Hver
10321035 Buffer II 1000 enheder Hver
10762507 Buffer II 3.000 enheder Hver
10016054 Buffer II 5.000 enheder Hver
10428654 Buffer II 25.000 enheder Hver
10147874 Buffer I 5.000 enheder Hver
10585025 Buffer I 250 enheder Hver
10468254 Buffer I 1.000 enheder Hver
10516375 Buffer I 25.000 enheder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10458064 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080152
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA-polymerase er en 94 kDa termostabil, rekombinant DNA-polymerase opnået ved ekspression af en modificeret form af Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasegen i E. coli .
AmpliTaq DNA-polymerase er en 94 kDa, termostabil, rekombinant DNA-polymerase opnået ved ekspression af en modificeret form af Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasegen i E. coli . Det er det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen, og dets rekombinante natur og oprensningsmetode giver uovertruffen renhed og reproducerbarhed, hætteglas-til-hætteglas og parti-til-lot.
AmpliTaq DNA Polymerase er tilgængelig med GeneAmp10X PCR Buffer I eller med GeneAmp 10X PCR-buffer II og MgCl2 - opløsning.
Pålidelig og robust PCR
Den termiske aktivitetsprofil af AmpliTaq DNA-polymerase er god til PCR-applikationer, fordi dens optimale aktivitet er i det samme område, hvor stringent annealing af primere forekommer (55 75 –°C). Enzymets halveringstid er∼ 40 minutter ved 95 C, hvilket °giver termostabilitet, der opfylder kravene til de mest vanskelige PCR-applikationer.
Funktioner
  • Det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen
  • Fremragende termisk aktivitetsprofil gør den god til PCR-applikationer
  • QC-testet for at garantere reproducerbare resultater
Bemærk
  • For overlegen PCR-ydelse anbefaler vi DreamTaq DNA polymerase.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq DNA-polymerase (5 U/μ L), 12 x 50μ L
• GeneAmp 10X PCR-buffer, 12 x 1,5 mL
Opbevares ved -20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 3.000 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 2400 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Inkluderer Buffer I