Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase med buffer I eller buffer II
Shop alle Applied Biosystems produkterDescripción
Includes
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA-polymerase er en 94 kDa, termostabil, rekombinant DNA-polymerase opnået ved ekspression af en modificeret form af Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasegen i E. coli . Det er det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen, og dets rekombinante natur og oprensningsmetode giver uovertruffen renhed og reproducerbarhed, hætteglas-til-hætteglas og parti-til-lot.
AmpliTaq DNA Polymerase er tilgængelig med GeneAmp10X PCR Buffer I eller med GeneAmp 10X PCR-buffer II og MgCl2 - opløsning.
Pålidelig og robust PCR
Den termiske aktivitetsprofil af AmpliTaq DNA-polymerase er god til PCR-applikationer, fordi dens optimale aktivitet er i det samme område, hvor stringent annealing af primere forekommer (55 75 –°C). Enzymets halveringstid er∼ 40 minutter ved 95 C, hvilket °giver termostabilitet, der opfylder kravene til de mest vanskelige PCR-applikationer.
Funktioner
- Det mest grundigt karakteriserede enzym, der er tilgængeligt til PCR-processen
- Fremragende termisk aktivitetsprofil gør den god til PCR-applikationer
- QC-testet for at garantere reproducerbare resultater
Bemærk
- For overlegen PCR-ydelse anbefaler vi DreamTaq DNA polymerase.
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Tøris
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • AmpliTaq DNA-polymerase (5 U/μ L), 200μ L • GeneAmp 10X PCR-buffer II, 4 x 1,5 ml • 25 mM MgCl2 , 4 x 1,5 mL Opbevares ved -20 °C. |
| Format | Enkeltstående enzym |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 1000 enheder |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.