Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA-polymerase
Artikelnummer. p-4919360 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 Units
1000 enheder
1500 Units
25 x 1000 enheder
250 enheder
3000 Units
5000 enheder
Pakningsstørrelse:
25000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Hver
Artikelnummer. 10229284
Brand: Applied Biosystems™ 4398808
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med den nye forbedrede AmpliTaq 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med den nye forbedrede AmpliTaq 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster. Sammenlignet med originalen AmpliTaq DNA polymerase, AmpliTaq 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces, der reducerer kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Dette ultra-rene enzym reducerer falske positive resultater, forstærker målsekvenser på lavt niveau og, når det kombineres med det proprietære AmpliTaq 360 Buffer Kit, fremmer amplifikationen af en række skabeloner, herunder dem fra bakterielle og humane genomer.
Features
  • Optimized for the broadest range of targets, from everyday to challenging
  • Unmatched sensitivity and yield
  • Market-leading GC enhancer for robust amplification of GC-rich sequences
  • Achieves the highest quality sequencing data
Notes
  • DreamTaq DNA Polymerase is recommended for superior PCR performance.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μL
Indhold og opbevaring
• 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 1.5 mL for each 250 U of enzyme
• 25 mM MgCl2, 1.5 mL for each 250 U of enzyme
• 360 GC Enhancer, 1.5 mL for each 250 U of enzyme
Storage Buffer Enzyme is supplied in 20 mM Tris (pH 9.0), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% (w/v), Tween 20, 50% (v/v) glycerol
Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli
All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
When stored at -15°C to -25°C, this product maintains performance at least until the expiration date on the tube label. Before use, thaw frozen components to room temperature and mix well.
Product is guaranteed up to 12 months as indicated by the expiration date.
Format Stand-alone enzyme
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase AmpliTaq 360 DNA Polymerase
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Mængde 100 Units
Troskab (vs. Taq) 1X
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate Components
Størrelse (slutprodukt) 5 kb or less
Udgangsmateriale DNA