Indeholder
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med den nye forbedrede AmpliTaq 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster. Sammenlignet med originalen AmpliTaq DNA polymerase, AmpliTaq 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces, der reducerer kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Dette ultra-rene enzym reducerer falske positive resultater, forstærker målsekvenser på lavt niveau og, når det kombineres med det proprietære AmpliTaq 360 Buffer Kit, fremmer amplifikationen af en række skabeloner, herunder dem fra bakterielle og humane genomer.
Funktioner
- Optimeret til det bredeste udvalg af mål, fra hverdag til udfordrende
- Uovertruffen følsomhed og udbytte
- Markedsførende GC-enhancer til robust amplifikation af GC-rige sekvenser
- Opnår den højeste kvalitet sekventeringsdata
Bemærk
- DreamTaq DNA-polymerase anbefales for overlegen PCR-ydelse.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | Flere pakker med: • AmpliTaq 360 DNA polymerase (5 U/μ L), 50μ L • 10X AmpliTaq 360 PCR-buffer, 1,5 ml • 25 mM MgCl2 , 1,5 ml • 360 GC Enhancer, 1,5 mL Opbevares °ved -15 C °til -25 C. Produktet er garanteret op til 12 måneder som angivet af udløbsdatoen. |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| Polymerase | AmpliTaq 360 DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 25 x 1000 enheder |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Vis mere |