Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA-polymerase
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10035264 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 Units
1000 enheder
1500 Units
25 x 1000 enheder
250 enheder
3000 Units
5000 enheder
Pakningsstørrelse:
25000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Hver
Artikelnummer. 10035264
Brand: Applied Biosystems™ 4398818
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med den nye forbedrede AmpliTaq 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymerase, når det bruges sammen med den nye forbedrede AmpliTaq 360 Buffer og den valgfrie 360 GC Enhancer forstærker en lang række DNA-sekvenskontekster. Sammenlignet med originalen AmpliTaq DNA polymerase, AmpliTaq 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces, der reducerer kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Dette ultra-rene enzym reducerer falske positive resultater, forstærker målsekvenser på lavt niveau og, når det kombineres med det proprietære AmpliTaq 360 Buffer Kit, fremmer amplifikationen af en række skabeloner, herunder dem fra bakterielle og humane genomer.
Funktioner
  • Optimeret til det bredeste udvalg af mål, fra hverdag til udfordrende
  • Uovertruffen følsomhed og udbytte
  • Markedsførende GC-enhancer til robust amplifikation af GC-rige sekvenser
  • Opnår den højeste kvalitet sekventeringsdata
Bemærk
  • DreamTaq DNA-polymerase anbefales for overlegen PCR-ydelse.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq 360 DNA polymerase (5 U/μ L), 50μ L
• 10X AmpliTaq 360 PCR-buffer, 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1,5
mL Opbevares °ved -15 C °til -25 C.
Produktet er garanteret op til 12 måneder som angivet af udløbsdatoen.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase AmpliTaq 360 DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 250 enheder
Forsendelsestilstand Rumtemperatur eller våd is
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA