Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 buffer, 25 mM MgCl2 og 360 GC Enhancer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10489014 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10489014 1.5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10489014 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398848
Indeholder
AmpliTaq 360 Buffer kit leveres 1,5 ml af hver 10X AmpliTaq™ 360 buffer, 25 mM M2Cl2 og 360 GC Enhancer. Typisk 1,5 ml af hver af AmpliTaq 360 Buffer, 25 mM MgCl 2 og 360 GC Enhancer er tilstrækkelig til brug med 250 U enzym. Alle opløsninger fremstilles i deioniseret, filtersteriliseret vand.
De Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit bruges i forbindelse med AmpliTaq 360 DNA-polymerase til de få eksperimenter, hvor de reagenser, der leveres med enzymet, ikke er tilstrækkelige til forskerens behov.
De Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit bruges i forbindelse med AmpliTaq 360 DNA-polymerase til situationer, hvor de reagenser, der leveres med enzymet, ikke er tilstrækkelige til de eksperimentelle behov. Når den bruges med eller uden den valgfrie 360 GC Enhancer, forstærker denne buffer en lang række DNA-sekvenskontekster. AmpliTaq 360 DNA-polymerase leverer 360° dækning for en hel række af mål.
De AmpliTaq 360 Buffer Kit er designet til brug med udfordrende mål, herunder AT-rige, GC-rige, primer-dimer-dannende amplikoner, homopolymer-gentagelser og amplikoner, der udgør sekventeringsudfordringer. Amplikoner, der tidligere krævede specialiserede enzymer og reaktionsbetingelser, kan amplificeres reproducerbart med et enkelt reagens under standardiserede betingelser. Konkurrencedygtig benchmarking på tværs af mere end 40 amplikoner skelner AmpliTaq Gold 360 Polymerase som et overlegent ydende enzym, der sikrer den højeste sandsynlighed for succes for amplifikation af både hverdagslige og udfordrende mål.
Funktioner
  • Optimeret til den brede vifte af mål
  • Robust amplifikation af GC-rige sekvenser med 360 GC Enhancer
  • Opnår sekventeringsdata af høj kvalitet
Bemærk
  • GC-rige regioner er især dårligt amplificeret med konkurrerende DNA-polymeraser og originalen AmpliTaq Gold , mens AmpliTaq Gold 360 giver vellykket, robust forstærkning.
  • Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring •10X AmpliTaq 360 buffer, 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1,5
mL Opbevares °ved -15 C °til -25 C.
Produktet er garanteret op til 12 måneder som angivet af udløbsdatoen.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AmpliTaq 360 DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype GC Enhancer
Mængde 1.5 mL
Forsendelsestilstand Rumtemperatur eller våd is
Til brug med (applikation) Standard PCR
Reaktionsformat Sæt
Volumen 1.5 mL