Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracil N-Glycosylase (UNG)
Artikelnummer. 10638265 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10638265 100 U Hver
1 options
Artikelnummer. 10638265 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080096
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
6 x 1,5 ml hætteglas hver af GeneAmp 10X PCR-buffer II og MgCl2 tilstrækkelig til 100 PCR-amplifikationer på 100 μL hver.
Enzym fjerner enhver uracil, der er inkorporeret i enkelt- eller dobbeltstrenget DNA
AmpErase™ Uracil N-Glycosylase (UNG), en del af GeneAmp™ PCR Carry-over Prevention Kit, er 26 kDa ultrarent, rekombinant enzym kodet af E. coli uracil N-glycosylase gen, indsat i E. coli vært for at dirigere ekspression af vildtype enzymform. Enzym fjerner enhver uracil, der er inkorporeret i enkelt- eller dobbeltstrenget DNA.
  • Enzymatisk metode stopper PCR-overførselskontamination, hvilket forhindrer falsk positive resultater
  • Ingen interferens med nogen PCR eller real-time PCR-applikationer
  • Optimeret til brug med GeneAmp™ PCR-kernereagenser og GeneAmp™ instrumentsystemer
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder AmpErase™ Uracil N-glycosylase (UNG) (100 enheder). Tilstrækkelig til 100 PCR-amplifikationer, 100μ l hver. Opbevares ved -20 °C.
PCR metode qPCR, Standard PCR
Polymerase DNA-polymerase
Produktlinje AmpErase
Produkttype Uracil N-Glycosylase til PCR-reaktioner
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 PCR-forstærkninger
Til brug med (applikation) Standard PCR