Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
Artikelnummer. 10637755 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1250 reaktioner
50ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10637755 5000 reaktioner 50ml
10311135 500 reaktioner 1 sæt
10116674 250 reaktioner Hver
10575385 1250 reaktioner 1250 reaktioner
10702697 2500 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10637755 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4367846
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Skabelon og primere
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix indeholder alle komponenterne, undtagen skabelonen og primerne, for overlegen realtids-qPCR.
  • Resultater på 40 minutter for 40 cyklusser af PCR i 20 μl reaktionsvolumen ved brug af Applied Biosystems 7900HT og Fast 7500 Fast realtids-PCR-systemer
  • Den optimerede formulering indeholder AmpliTaq Fast DNA Polymerase, UP, en højoprenset DNA-polymerase designet til at muliggøre øjeblikkelig varmstart, minimere uspecifik produktdannelse og muliggøre reaktionsopsætning ved stuetemperatur.
  • En proprietær ROX-farve fungerer som passiv intern reference til at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer for enestående præcision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrumenter
  • Indeholder alt det nødvendige til TaqMan-baseret qPCR-amplificering og detektion i et enkeltrørsformat
  • TaqMan Fast Universal PCR Master Mix indeholder alle komponenterne, undtagen skabelonen og primerne, for overlegen realtids-qPCR
  • Kompatibel med TaqMan-genekspressionsassays
  • Opbevares ved 2°C til 8°C
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG Kit indeholder et 50 ml rør, der er tilstrækkeligt til 5000 20 μl PCR-reaktioner. Opbevares ved 2-8 °C
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, hurtig tilstand, StepOnePlus™, hurtig tilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje AmpErase, TaqMan
Produkttype Fast Universal PCR Master Mix
Mængde 5.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 5000 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, miRNA-analyse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 20 μl