Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
Artikelnummer. 10311135 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1250 reaktioner
50ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10311135 500 reaktioner 1 sæt
10637755 5000 reaktioner 50ml
10116674 250 reaktioner Hver
10575385 1250 reaktioner 1250 reaktioner
10702697 2500 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10311135 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4366072
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Skabelon og primere
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix indeholder alle komponenterne, undtagen skabelonen og primerne, for overlegen realtids-qPCR.
  • Resultater på 40 minutter for 40 cyklusser af PCR i 20 μl reaktionsvolumen ved brug af Applied Biosystems 7900HT og Fast 7500 Fast realtids-PCR-systemer
  • Den optimerede formulering indeholder AmpliTaq Fast DNA Polymerase, UP, en højoprenset DNA-polymerase designet til at muliggøre øjeblikkelig varmstart, minimere uspecifik produktdannelse og muliggøre reaktionsopsætning ved stuetemperatur.
  • En proprietær ROX-farve fungerer som passiv intern reference til at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer for enestående præcision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrumenter
  • Indeholder alt det nødvendige til TaqMan-baseret qPCR-amplificering og detektion i et enkeltrørsformat
  • TaqMan Fast Universal PCR Master Mix indeholder alle komponenterne, undtagen skabelonen og primerne, for overlegen realtids-qPCR
  • Kompatibel med TaqMan-genekspressionsassays
  • Opbevares ved 2°C til 8°C
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG Kit indeholder 2 pakker med 2 rør á 1,25 ml, hver tilstrækkelig til 500 20 μl PCR-reaktioner. Opbevares ved 2-8 °C
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, hurtig tilstand, StepOnePlus™, hurtig tilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje AmpErase, TaqMan
Produkttype Fast Universal PCR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, miRNA-analyse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 20 μl