Få mere at vide
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate til Multiplex qPCR, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15860843 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15860843 1 plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15860843 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A24734
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Bruges til ABY farvespektral kalibrering af din 7500 Fast, ViiA 7, QuantStudio 6 Flex og 7 Flex, og QuantStudio 12K Flex real-time PCR-systemer med en hurtig 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner. Farvestofformuleringen vil forbedre resultater med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere fluorescerende spektre fundet i real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C± 5 °C
Kalibreret farvestof ABY™
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering