Få mere at vide
Applied Biosystems™ ABY™ Farvespektralkalibreringsplade, 96-brønds
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Farvestofformuleringerne vil hjælpe med at forbedre multipleksingsresultater ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre, der er en del af dine real-time PCR-eksperimenter.
Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner. Farvestofformuleringen vil hjælpe med at forbedre multipleksingsresultaterne ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre, der er en del af real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Kalibreret farvestof | ABY™ |
| Til brug med (udstyr) | 7500 system |
| Produkttype | Farve spektral kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |