Få mere at vide
Thermo Scientific™ Anvendelsesspecifikke kolonner for semivolatile organiske forbindelser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Fremragende afbalanceret inertitet til analyse af semiflygtige stoffer i komplekse matricer.
- Fremragende reproducerbarhed og topformer selv for problematiske forbindelser som phenol, nitrophenol, pentachlorphenol.
- Lang søjlelevetid.
- Ideel til EPA-metode 8270.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | GC kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| USP type | Ingen |
| Til brug med (applikation) | Semivolatile Analyse |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |