Få mere at vide
Miele Professional™ Apparatets låg
Shop alle Miele produkter
:
Mål (D x B x H): 70 x 90 mm
Beskrivelse
Tilbehør til vaskemaskine-desinfektor PG 8583 CD
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Dække |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektion PG 8583 CD |
| Dybde (metrisk) | 900 mm |
| Bredde (metrisk) | 15 mm |