Få mere at vide
Bilag IX Organophosphor/nitrogen pesticider og herbicider, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Azinphos-methyl | 86-50-0 | 2000 μg/ml |
| Captafol | 2425-06-1 | 2000 μg/ml |
| Kaptan | 133-06-2 | 2000 μg/ml |
| Carbaryl | 63-25-2 | 2000 μg/ml |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 2000 μg/ml |
| Coumaphos | 56-72-4 | 2000 μg/ml |
| Crotoxyphos | 7700-17-6 | 2000 μg/ml |
| Demeton O +S | 8065-48-3 | 2000 μg/ml |
| Dicrotophos | 141-66-2 | 2000 μg/ml |
| Dioxathion | 78-34-2 | 2000 μg/ml |
| EPN | 2104-64-5 | 2000 μg/ml |
| Ethion | 563-12-2 | 2000 μg/ml |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 2000 μg/ml |
| Fenthion | 55-38-9 | 2000 μg/ml |
| Malathion | 121-75-5 | 2000 μg/ml |
| Mevinphos | 7786-34-7 | 2000 μg/ml |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 2000 μg/ml |
| Octamethylpyrophosphoramid | 152-16-9 | 2000 μg/ml |
| Phoslone | 2310-17-0 | 2000 μg/ml |
| Phosphamidon (33,4 % E; 64,6 % Z) | 13171-21-6 | 2000 μg/ml |
| Terbufos | 13071-79-9 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb |
| Navn note | Method 8270 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 8270, 8270C |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetone, captafol, captan, carbaryl, malathion, azinphos-methyl, phosalone
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug