Få mere at vide
Aposcopolamine Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aposcopolamine hydrochloride |
| CAS | 890416-03-2 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O3 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methylene-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride (9CI), Aposcopolamine hydrochloride, Apohyoscine hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-phenylprop-2-enoate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2;/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3;1H/t12-,13-,14+,15-,16+; |
| SMIL | Cl.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl) 2-phenylprop-2-enoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.8 |
| Formel vægt | 321.1132 |