Få mere at vide
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Artikelnummer. 10030040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 tests
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10030040 50 tests 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10030040 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. B/2300/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Apoptotic DNA Ladder Kit
The ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection Kit provides a simple and rapid procedure for extraction of chromosomal DNA. The procedure prepares DNA for use in the methods that detect DNA fragmentation in apoptotic cells. Unlike other kits requiring 1 to 2 days to finish, this detection method requires only less than 90 minutes to prepare DNA in a single tube without the need for extraction or column steps. DNA fragmentation can be easily visualized by agarose gel electrophoresis. This procedure increases recovery of small fragmented DNA, thereby improving the sensitivity of the assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 tests
Format Tube
Produkttype Apoptotic DNA Ladder Kit
Indhold og opbevaring Contains TE lysis buffer, enzymes A and B, ammonium acetate solution, and DNA suspension buffer. Store kit at -20°C.
Forsendelsestilstand Approved for shipment on wet or dry ice
Produktlinje ApoTarget
Konjugeret Ethidium Bromide
Til brug med (udstyr) UV Imager
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.