Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Apoptotisk Cell Clearance Panel, 12plex
Beskrivelse
De ProcartaPlex Human Apoptotic Cell Clearance Panel 12plex muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 12 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Dette panel tillader samtidig påvisning af opløselige receptorer og molekyler involveret i genkendelse og fjernelse af en apoptotisk celle af en nabocelle eller en fagocyt. Apoptotisk celleclearance er typisk anti-inflammatorisk og immunologisk tavs, men defekter i apoptotisk cellefjernelse kan være forbundet med autoimmunitet og inflammation. Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
Målliste [perleområde]: AXL [27], CD36 [38], CALR (CRT) [73], Gas6 [53], LOX-1 [76], MBL [55], Mer (MERTK) [26], CD31 (PECAM-1) [72], PAI-1 (Serpin) [35], uPAR [61], RAGE [47], TYRO3 [37]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
- Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
- Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.