Få mere at vide
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082452
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
Artikelnummer. 15416839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65320.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aktiverer apoptose i celler; viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
Aktiverer apoptose i celler; viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79183-19-0
Molekylær formel C15H9Cl2NO2, C15H9Cl2NO2
Synonym 1-[(3,4-dichlorphenyl)methyl]-1H-indol-2,3-dion
Tekniske data
Oversigt Orange
Mængde 5 mg
Formel vægt 306,14 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Apoptose reagens
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Aktiverer apoptose i celler, viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
InChI nøgle KGRJPLRFGLMQMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C(CN2C(=O)C(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1Cl
IUPAC navn 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 306.14
Form Pulver