Få mere at vide
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416839
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416839 5 mg 5mg
15426839 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65320.#0
 Begrænset vare
På lager
Aktiverer apoptose i celler; viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
Aktiverer apoptose i celler; viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79183-19-0
Molekylær formel C15H9Cl2NO2
Synonym 1-[(3,4-dichlorphenyl)methyl]-1H-indol-2,3-dion
Tekniske data
Oversigt Orange
Mængde 5 mg
Formel vægt 306,14 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Apoptose reagens
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Aktiverer apoptose i celler, viser selektivitet for cancerceller mod normale cellelinjer
Form Pulver