missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ APOOL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16643835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16643835 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16643835 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA599585

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ApoOL.

This gene encodes a protein which contains an apolipoprotein O superfamily domain. This domain is found on proteins in circulating lipoprotein complexes. [provided by RefSeq, Sep 2011].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen APOOL
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene APOOL
Genadgangsnr. Q6UXV4, Q78IK4
Gene Alias 6720473G16Rik; 9430083G14Rik; AAIR8193; apolipoprotein O like; apolipoprotein O-like; Apool; CXorf33; E130106L15Rik; FAM121A; family with sequence similarity 121A; MIC27; MICOS complex subunit MIC27; Protein FAM121A; RGD1549725; UNQ8193; UNQ8193/PRO23204
Gensymboler APOOL
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human APOOL(Accession Q6UXV4), corresponding to amino acid residues S228-S268.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 139322, 317191, 68117
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.