Få mere at vide
Apomorphine o-Quinone (6a,7-Didehydroaporphine-10,11-dione), Mikromol™
Artikelnummer. 18031100
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18031100 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0562.050025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Apomorphine o-Quinone (6a,7-Didehydroaporphine-10,11-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apomorphine o-Quinone
CAS 18605-40-8
Analyt- eller komponentnavne Apomorphine o-Quinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Aporphine-10,11-dione, 6a,7-didehydro- (8CI), 5,6-Dihydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-dione, Apomorphine o-Quinone, Apomorphine Quinone, Oxoapomorphine
InChI formel InChI=1S/C17H13NO2/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMIL CN1CCc2cccc3c4C(=O)C(=O)C=Cc4cc1c23
Molekylvægt (g/mol) 263.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.0946 g/mol