Få mere at vide
Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050680
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050680 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0562.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 41372-20-7
Analyt- eller komponentnavne Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C17 H17 N O2 . 2 Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
InChI formel InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
SMIL O.Cl.Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34.CN5CCc6cccc7c6[C@H]5Cc8ccc(O)c(O)c78
IUPAC navn (6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol;hydrate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 625.58
Mængde 250 mg
Formel vægt 624.2158 g/mol