Få mere at vide
Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate |
| CAS | 41372-20-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C17 H17 N O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1 |
| SMIL | O.Cl.Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34.CN5CCc6cccc7c6[C@H]5Cc8ccc(O)c(O)c78 |
| IUPAC navn | (6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol;hydrate;dihydrochloride |
| Vis mere |