Få mere at vide
A&D Weighing Apollo GX-A Series præcisionsbalance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16661142
Volumen:
10,200 g
1100 g
1620 g
Artikelnummer. 16661142
Brand: A&D Weighing GX10002A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Apollo Analytical Series forbedrer produktiviteten og effektiviteten af dine arbejdsgange med brugervenlige og innovative funktioner. Den er designet til at give pålidelige resultater på tværs af en række miljøer og applikationer.
  • Nyudviklet Smart SHS vejesensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk vurdering af vægtens ydeevne, beregning og visning af standardafvigelse (repeterbarhed) på brugsstedet uden behov for kalibreringsvægte, kan kontrolleres dagligt via et tastetryk
  • Automatisk minimumsvægtberegning og indstilling via APA-funktion
  • Indtast minimumsvægt automatisk via APA eller manuelt ved hjælp af vægte
  • Visuel minimumsvægtadvarsel
  • UAC (User Access Control)– Adgang til administrator og operatøradgangskode for at sikre dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, forudindstillede tider (3) eller automatisk som reaktion på omgivende temperaturændringer (GX-AE/A)
  • ISD (Patenteret Impact Shock Detection)– 4-niveau støddetektering med visuel og hørbar feedback, opretholder ydeevnen af din investering gennem korrekt brug af vægten, ideel til automatiserede lastningsapplikationer og ideel til operatørvejledning
  • FRD (Flow Rate Display)– Direkte visning af strømningshastigheden for en prøve i g/s, g/m, g/h eller volumenstrømningshastigheden i mL/s, mL/m, mL/h
  • Op til 10 prøvedensiteter kan gemmes i hukommelsen
  • Bruges sammen med flowhastighedskomparatoren for at holde flowhastigheder inden for de angivne grænser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Vis og udskriv forskellige statistiske resultater på balancedisplayet eller output til en printer eller pc
  • Standard RS232 og Dual Mode USB interface. USB kan konfigureres til hurtig tilstand (tilslut til pc uden behov for softwareinstallation) eller tovejstilstand
  • UFC (Universal Flexi Coms)– konfigurerbar dataoutput, ideel til tilslutning til dataopsamlingssystemer eller stregkodelabelprintere osv.
  • Brutto/Netto/Tara data output, Tara hukommelse, Underhook, Kapacitetsindikator
  • Stort udvalg af muligheder og tilbehør
  • Indbygget blæserløs ionisator med Quick Ion™ teknologi og ekstern IR-switch (GX-AE)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tilslutningstype RS-232 C og USB
Volumen 10,200 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g
Materiale Rustfrit stål
Model- GX-10002A
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Længde (metrisk) Pan 165 mm
Bredde (engelsk) Pan 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) panorering 165 mm
Elektriske krav 30 VA til adapter (12 V, 1 A)