Få mere at vide
A&D Weighing Apollo GF-A serie præcisionsvægt
Artikelnummer. 16691102
Skift visning
Volumen:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Læsbarhed:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Pakningsstørrelse
16691102 2200 g 0.01 g -
16601112 220 g 0.001 g Hver
16611112 3200 g 0.01 g -
16621112 320 g 0.001 g -
16631102 10,200 g 0.1 g Hver
16631112 4200 g 0.01 g -
16641102 10,200 g 0.01 g -
16641112 420 g 0.001 g -
16651102 1100 g 0.001 g -
16651112 6200 g 0.1 g -
16661102 1220 g 0.01 g Hver
16661112 6200 g 0.01 g -
16671102 122 g 0.001 g Hver
16671112 620 g 0.001 g -
16681102 1620 g 0.001 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16691102 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. GF2002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13743.29 DKK
    11987.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1756.17 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
A &D Apollo Analytical Series forbedrer produktiviteten og effektiviteten af dine arbejdsgange med brugervenlige og innovative funktioner. Den er designet til at give pålidelige resultater på tværs af en række miljøer og applikationer.
  • Nyudviklet Smart SHS vejesensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk vurdering af vægtens ydeevne, beregning og visning af standardafvigelse (repeterbarhed) på brugsstedet uden behov for kalibreringsvægte, kan kontrolleres dagligt via et tastetryk
  • Automatisk minimumsvægtberegning og indstilling via APA-funktion
  • Indtast minimumsvægt automatisk via APA eller manuelt ved hjælp af vægte
  • Visuel minimumsvægtadvarsel
  • UAC (User Access Control)– Adgang til administrator og operatøradgangskode for at sikre dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, forudindstillede tider (3) eller automatisk som reaktion på omgivende temperaturændringer (GX-AE/A)
  • ISD (Patenteret Impact Shock Detection)– 4-niveau støddetektering med visuel og hørbar feedback, opretholder ydeevnen af din investering gennem korrekt brug af vægten, ideel til automatiserede lastningsapplikationer og ideel til operatørvejledning
  • FRD (Flow Rate Display)– Direkte visning af strømningshastigheden for en prøve i g/s, g/m, g/h eller volumenstrømningshastigheden i mL/s, mL/m, mL/h
  • Op til 10 prøvedensiteter kan gemmes i hukommelsen
  • Bruges sammen med flowhastighedskomparatoren for at holde flowhastigheder inden for de angivne grænser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Vis og udskriv forskellige statistiske resultater på balancedisplayet eller output til en printer eller pc
  • Standard RS232 og Dual Mode USB interface. USB kan konfigureres til hurtig tilstand (tilslut til pc uden behov for softwareinstallation) eller tovejstilstand
  • UFC (Universal Flexi Coms)– konfigurerbar dataoutput, ideel til tilslutning til dataopsamlingssystemer eller stregkodelabelprintere osv.
  • Brutto/Netto/Tara data output, Tara hukommelse, Underhook, Kapacitetsindikator
  • Stort udvalg af muligheder og tilbehør
  • Indbygget blæserløs ionisator med Quick Ion™ teknologi og ekstern IR-switch (GX-AE)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C og USB
Volumen 2200 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g
Materiale Rustfrit stål
Model- GF-2002A
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriske krav 30 VA til adapter (12 V, 1 A)