Få mere at vide
A&D Weighing™ Apollo analytisk balance med intern kalibrering
Artikelnummer. 16874601
Skift visning
Volumen:
122 g
220 g
320 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
16874601 220 g
16834601 122 g
16814611 320 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16874601 Leverandør A&D Weighing™ Leverandørnr. GX224A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22974.00 DKK
    18412.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 4561.89 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Apollo Analytical Series forbedrer produktiviteten og effektiviteten af dine arbejdsgange med brugervenlige og innovative funktioner. Den er designet til at give pålidelige resultater på tværs af en række miljøer og applikationer.
  • Bredt udvalg, herunder højkapacitets, høj opløsning, intern kalibrering (GX-A) eller ekstern kalibrering (GF-A) modeller
  • Nyudviklet Smart SHS vejesensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk vurdering af vægtens ydeevne, beregning og visning af standardafvigelse (repeterbarhed) på brugsstedet uden behov for kalibreringsvægte, kan kontrolleres dagligt via et tastetryk
  • Automatisk minimumsvægtberegning og indstilling via APA-funktion
  • Indtast minimumsvægt automatisk via APA eller manuelt ved hjælp af vægte
  • Visuel minimumsvægtadvarsel
  • UAC (User Access Control)– Adgang til administrator og operatøradgangskode for at sikre dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, forudindstillede tider (3) eller automatisk som reaktion på omgivende temperaturændringer (GX-AE/A)
  • ISD (Impact Shock Detection)– 4-niveau støddetektering med visuel og hørbar feedback, opretholder ydeevnen af din investering gennem korrekt brug af vægten, ideel til automatiserede lastningsapplikationer og ideel til operatørvejledning
  • FRD (Flow Rate Display)– Direkte visning af strømningshastigheden for en prøve i g/s, g/m, g/h eller volumenstrømningshastigheden i mL/s, mL/m, mL/h
  • Op til 10 prøvedensiteter kan gemmes i hukommelsen, brug sammen med flowhastighedskomparatoren for at holde flowhastigheder inden for de angivne grænser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Vis og udskriv forskellige statistiske resultater på balancedisplayet eller output til en printer eller pc
  • Standard RS232 og Dual Mode USB interface
  • USB kan konfigureres til hurtig tilstand (tilslut til pc uden behov for softwareinstallation) eller tovejstilstand
  • UFC (Universal Flexi Coms)– Konfigurerbar dataoutput, ideel til tilslutning til dataopsamlingssystemer eller stregkodelabelprintere osv.
  • Brutto/Netto/Tara data output, Tara hukommelse, Underhook, Kapacitetsindikator
  • Stort udvalg af muligheder og tilbehør
  • Indbygget blæserløs ionisator med Quick Ion™ teknologi og ekstern IR-switch (GX-AE)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C og USB
Volumen 220 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0001 g
Materiale Rustfrit stål
Model- GX-224A
Stabiliseringstid 2 sekunder (200 g)/1,5 sekund (100 g)
Elektriske krav 30 VA til adapter (12 V, 1 A)