Få mere at vide
A&D Weighing™ Apollo analytisk balance med intern kalibrering og ekstern IR-switch
Volumen:
122 g
220 g
320 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bredt udvalg, herunder højkapacitets, høj opløsning, intern kalibrering (GX-A) eller ekstern kalibrering (GF-A) modeller
- Nyudviklet Smart SHS vejesensor med ECL teknologi
- APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk vurdering af vægtens ydeevne, beregning og visning af standardafvigelse (repeterbarhed) på brugsstedet uden behov for kalibreringsvægte, kan kontrolleres dagligt via et tastetryk
- Automatisk minimumsvægtberegning og indstilling via APA-funktion
- Indtast minimumsvægt automatisk via APA eller manuelt ved hjælp af vægte
- Visuel minimumsvægtadvarsel
- UAC (User Access Control)– Adgang til administrator og operatøradgangskode for at sikre dataintegritet
- Kalibrering via One-touch, Interval, forudindstillede tider (3) eller automatisk som reaktion på omgivende temperaturændringer (GX-AE/A)
- ISD (Impact Shock Detection)– 4-niveau støddetektering med visuel og hørbar feedback, opretholder ydeevnen af din investering gennem korrekt brug af vægten, ideel til automatiserede lastningsapplikationer og ideel til operatørvejledning
- FRD (Flow Rate Display)– Direkte visning af strømningshastigheden for en prøve i g/s, g/m, g/h eller volumenstrømningshastigheden i mL/s, mL/m, mL/h
- Op til 10 prøvedensiteter kan gemmes i hukommelsen, brug sammen med flowhastighedskomparatoren for at holde flowhastigheder inden for de angivne grænser
- SCF (Statistical Calculation Function)– Vis og udskriv forskellige statistiske resultater på balancedisplayet eller output til en printer eller pc
- Standard RS232 og Dual Mode USB interface
- USB kan konfigureres til hurtig tilstand (tilslut til pc uden behov for softwareinstallation) eller tovejstilstand
- UFC (Universal Flexi Coms)– Konfigurerbar dataoutput, ideel til tilslutning til dataopsamlingssystemer eller stregkodelabelprintere osv.
- Brutto/Netto/Tara data output, Tara hukommelse, Underhook, Kapacitetsindikator
- Stort udvalg af muligheder og tilbehør
- Indbygget blæserløs ionisator med Quick Ion™ teknologi og ekstern IR-switch (GX-AE)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tilslutningstype | RS-232 C og USB |
| Volumen | 122 g |
| Display Type | Omvendt baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.0001 g |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | GX-124AE |
| Stabiliseringstid | 1,5 sekunder (100 g) |
| Elektriske krav | 30 VA til adapter (12 V, 1 A) |