missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18652172 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18652172 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18652172 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297375B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein C-II/ApoC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Apolipoprotein C-II/ApoC2
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Biotin
Formulering PBS
Gene Alias APC2, APOC2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, apolipoprotein C-II, MGC75082
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Apolipoprotein C-II/ApoC2 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 344
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.