Få mere at vide
Invitrogen™ Humant apolipoprotein A1 ELISA Kit
Artikelnummer. 15414903
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15414903
Brand: Invitrogen™ EHAPOA1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det humane apolipoprotein A1 (Hu ApoA1) ELISA kvantificerer Hu ApoA1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu ApoA1. Metodens princip The Human ApoA1 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Apolipoprotein A-1 (apo A-1) i humant plasma er en vigtig proteinkomponent i high density lipoprotein (HDL). Molekylmassen er 24 kDa. Apo A-1 er en cofaktor for enzymer involveret i den normale omsætning af kolesterol og produceres i leveren. Plasmakoncentrationen er 270-380 mg/100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P02647
Analyseområde 0,082 til 20 ng/ml
Assay følsomhed 0.08 ng/mL
Kalibreringsområde 0,08 ng/ml til 20 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie GCPR
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par-antistof detekterer humant ApoA1. Krydsreagerer med ApoA1 fra rhesus og cynomolgus makakaber. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 335
Gen symbol apo(a)
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Kardiovaskulær forskning
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym N/A
Mål ApoA1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min