missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Apogossypolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apogossypolone |
| CAS | 886578-07-0 |
| Molekylær formel | C28 H26 O8 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6,6',7,7'-Tetrahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-1,1',4,4'-tetrone |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26O8/c1-9(2)17-21-13(7-15(29)27(17)35)25(33)19(11(5)23(21)31)20-12(6)24(32)22-14(26(20)34)8-16(30)28(36)18(22)10(3)4/h7-10,29-30,35-36H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)c1c(O)c(O)cc2C(=O)C(=C(C)C(=O)c12)C3=C(C)C(=O)c4c(C(C)C)c(O)c(O)cc4C3=O |
| IUPAC navn | 2-(6,7-dihydroxy-3-methyl-1,4-dioxo-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-6,7-dihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.5 |
| Formel vægt | 490.1628 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?