Få mere at vide
Invitrogen™ ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
Artikelnummer. 10565883
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565883 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10565883 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 331200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00 DKK
    4094.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1365.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
ApoDETECT Annexin V-FITC-kittet indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at detektere de apoptotiske celler. Annexin V er et Ca2 + -afhængigt phospholipidbindende protein. Dette protein kan binde til en række forskellige fosfolipider, men det har den højeste affinitet for fosfatidylserin (PS). ApoDETECT Annexin V-FITC-kittet binder til negativt ladede fosfolipidoverflader på en Ca2 + -afhængig måde. Det forhindrer også dannelsen af prothrombinasekomplekset og hæmmer derved dannelsen af thrombin (antikoagulerende aktivitet). ApoDETECT Annexin V-FITC-kittet kan bruges til at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri eller immunfluorescerende cytologi.
Kit-attributter:
  • Anvendelser: Valideret ansøgning om ApoDETECT Annexin V-FITC Kit detekterer apoptotiske celler ved flowcytometri eller immunfluorescerende cytologi.
  • Format: Hætteglas(s)
  • Detektionsmetode: Fluorescensmikroskopi
  • Produktstørrelse: Et sæt
    I normale celler er phosphatidylserin (PS) placeret på den indre folder af plasmamembranen. I de tidlige stadier af apoptose translokeres PS til det ydre lag og eksponeres på den ydre overflade af cellen. Denne tidlige hændelse i apoptose kan detekteres ved at bruge en følsom metode til at påvise PS-eksponering. Translokation af PS til den ydre overflade af plasmamembranen er ikke en unik egenskab ved apoptotiske celler, da dette fænomen også opstår under celle nekrose. Men under apoptose forbliver cellemembranen intakt; hvorimod cellen under nekrose bliver utæt og mister sin integritet. Derfor er det nødvendigt at vurdere membranintegritet sammen med PS-translokation.
    Annexin V er et Ca2 + -afhængigt phospholipidbindende protein. Dette protein kan binde til en række forskellige fosfolipider, men det har den højeste affinitet for fosfatidylserin (PS). Baseret på dets affinitet for PS, kan Annexin V anvendes som en følsom probe til celleoverfladeeksponering af PS. For at bruge Annexin V-proteinet som en probe til apoptotiske celler er proteinet blevet mærket med fluorescein-isothiocyanat (FITC). I denne form kan proteinet anvendes direkte til kvantificering af apoptotiske celler. Målingen af Annexin V-binding, når den udføres samtidigt med en farveeksklusionstest (såsom propidiumiodid), kan bruges til effektivt at skelne mellem apoptotiske og nekrotiske celler.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 1 sæt
    Format Hætteglas
    Produkttype Annexin V-FITC Kit
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
    Forsendelsestilstand Våd is
    Til brug med (applikation) Flowcytometri
    Konjugeret FITC
    Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer