Få mere at vide
R&D Systems™ Apocynin
Artikelnummer. 30001626
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001626 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001626 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4663/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.69 DKK
    597.45 DKK / 50mg
    Spare 63.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. NADPH-oxidase inhibitor
Apocynin is an NADPH oxidase inhibitor. Demonstrates anti-inflammatory properties in a mouse model of carrageenan-induced pleurisy. Apocynin is bioactivated by intracellular peroxidases; acts as an antioxidant in endothelial cells and vascular smooth muscle cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apocynin
CAS 498-02-2
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H10O3
Formel vægt 166.17
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 166.18