Få mere at vide
Apocynin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462489
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462489 1 g
16461298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462489 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0088
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MedChemExpress Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apocynin
CAS 498-02-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 1 g
Synonym Acetovanillone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.17
Procent renhed 99.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death