Få mere at vide
Abnova™ APOBEC3B 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)
Artikelnummer. 16153872
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16153872 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16153872 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00009582T03.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt APOBEC3B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. BC053859
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 29.8kDa
Plasmid pCMV-APOBEC3B full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-APOBEC3B antibody (Mfr. No. H00009582-B01P) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.