missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Apoatropine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011373
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011373 2.5 g 2.5g
30007035 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7290502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5978-81-4
Molekylær formel C17 H21 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 307.82
Synonym Apoatropine Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylprop-2-enoate Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride, Hyoscyamine Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Atropine Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoate;hydrochloride
SMIL Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Analyt- eller komponentnavne (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H/t14-,15+,16+;
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 2.5 g
Formel vægt 307.1339
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.