missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

apo-Ipratropium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30133673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133673 10 mg
30133415 25 mg
30010307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77906910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17812-46-3
Molekylær formel C20H28NO2.Br
Molekylvægt (g/mol) 394.34
Synonym 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-isopropyl-, bromide, atropate (8CI), (3-endo)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (3-endo)-8-Isopropyl-8-methyl-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
IUPAC navn [(1S,5R)-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoate;bromide
SMIL [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ipratropium Bromide EP Impurity F
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?;
Formel vægt 393.1303
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.