Få mere at vide
apo-Ipratropium Bromide (mixture of stereoisomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipratropium Bromide EP Impurity F |
| CAS | 17812-46-3 |
| Molekylær formel | C20H28NO2.Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-isopropyl-, bromide, atropate (8CI), (3-endo)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (3-endo)-8-Isopropyl-8-methyl-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?; |
| SMIL | [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(1S,5R)-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoate;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.34 |
| Formel vægt | 393.1303 |