missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

apo-Ipratropium Bromide (mixture of stereoisomers), TRC

Artikelnummer. 30404836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404836 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77906650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ipratropium Bromide EP Impurity F
CAS 17812-46-3
Molekylær formel C20H28NO2.Br
Mængde 50 mg
Synonym 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-isopropyl-, bromide, atropate (8CI), (3-endo)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (3-endo)-8-Isopropyl-8-methyl-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
InChI formel InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?;
SMIL [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3
IUPAC navn [(1S,5R)-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylprop-2-enoate;bromide
Molekylvægt (g/mol) 394.34
Formel vægt 393.1303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.